Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes filetés avec cône NS
Code produit. 10597741
Click to view available options
Taille du cône:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/31
NS 29/32
NS 19/26
Numéro du joint conique standard:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10597741
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01311419
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour des raccords sécurisés, simples et étanches entre les appareils de laboratoire. Les tubes filetés Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN 12257
  • Disponibles en plusieurs tailles de base et de filetage
  • Besoin en graisse réduit
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Quantité 1 de chaque
Taille du cône NS 19/26
Numéro du joint conique standard GL 14
Matériau Verre Duran