Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenseurs en verre en spirale Duran™
102.00€ - 118.00€
Spécification
Matériau | Verre Duran |
---|---|
Type | Condenseur à serpentin |
À utiliser avec (application) | Pour les condensats de refroidissement |
Quantité | 1/boîte |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10111571
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05233201 |
160 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10633891
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05233314 |
250 mm |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Spécification
Verre Duran | |
Condenseur à serpentin | |
Pour les condensats de refroidissement | |
1/boîte |