Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Roulements pour agitateur en verre DURAN™
Code produit. 10562793
Click to view available options
Diamètre (métrique) de l’arbre:
10 mm
16 mm
Comprend:
Gaine de refroidissement
Gaine à vide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10562793
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 06301029
Spécification
Comprend Gaine de refroidissement
Type de produit Roulement pour agitateur
Matériau Verre
Diamètre (métrique) de l’arbre 10 mm