Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Roulements pour agitateur en verre DURAN™
54.64€ - 118.72€
Spécification
Type de produit | Roulement pour agitateur |
---|---|
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de l’arbre | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10562793
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06301029 |
10 mm | Gaine de refroidissement |
54.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10141742
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06303029 |
16 mm | Gaine à vide |
76.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10537770
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06301629 |
16 mm | Gaine de refroidissement |
118.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11556834
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06302029 |
10 mm | Gaine à vide |
113.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Spécification
Roulement pour agitateur | |
Verre |