Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt en verre pour flacons d’aspiration DURAN™, cône rodé conique standard
Code produit. p-7189125 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5000 à 20000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10686161
Marque: DWK Life Sciences 241480401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Robinet d’arrêt avec clé en verre et cône rodé pour flacons d’aspiration
Robinet d’arrêt d’aspiration avec clé en verre et cône rodé pour s’adapter aux embouts latéraux du col des flacons d’aspiration DURAN™.
  • Fabrication en verre
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5000 à 20000 ml
À utiliser avec (application) Dosage contrôlé de liquides et de réactifs
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1/boîte
Autoclavable Non autoclavable