Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai DURAN™ avec graduations bleues
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 mL
Graduations:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Avec bec verseur pour un versement facile et sans déversement
- Base circulaire
- Verre transparent pour une excellente clarté
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Longueur (métrique) | 170 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Bec verseur |
| Quantité | 10/Bte |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) | 14 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
| Graduations | 0,1 ml |