Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai DURAN™ avec graduations bleues
Code produit. 13198019
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 mL
Graduations:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 13198019
Marque: Hirschmann™ 6400165
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 DURAN™ pour une excellente résistance chimique et aux chocs thermiques.
  • Avec bec verseur pour un versement facile et sans déversement
  • Base circulaire
  • Verre transparent pour une excellente clarté
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Couleur transparent
Capacité (métrique) 20 ml
Longueur (métrique) 205 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Bec verseur
Quantité 10/Bte
Graduated Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Tube à essai
Graduations 0,2 ml