Learn More
DWK Life Sciences Flacon DURAN™ GLS 80™ pour laboratoire uniquement, col large, ambré, filetage GLS 80™, transmission lumineuse USP/EP (3.2.1)
Code produit. 15981371 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
10 000 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
3500 mL
500 mL
5000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15981371
Marque: DWK Life Sciences 1178430
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire en verre multifonctionnels à col large avec protection UV.
Les flacons de laboratoire DURAN™ à col large GLS 80™ sont moulés à partir de verre borosilicaté (3.3) de type I USP/EP de haute pureté, transparent, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. L’ajout d’une couche ambrée externe fusionnée garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ à col large GLS 80™ sont fournis avec un bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
  • Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe. La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
  • Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col
  • Conception spéciale de filetage pour une ouverture et une fermeture rapides en moins d’un tour
  • Remplissage et versement optimaux et nettoyage particulièrement facile
  • Les cuillères, spatules et brucelles peuvent être manipulées facilement
  • Même les entonnoirs grand volume peuvent être insérés dans les flacons sans difficulté
  • Stabilité due à la grande surface de la base
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs photosensibles ; préparation de milieux et de réactifs photosensibles ; prélèvement d’échantillons de matériaux photosensibles ; récipient de culture ; stockage de milieux et de réactifs photosensibles ; transport et expédition de milieux et de réactifs photosensibles ; réservoir de manipulation des liquides
Comprend Sans bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu)
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polypropylène
Quantité 10/paquet
Filetage (métrique) GLS 80
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 101 mm