Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis GL à membrane ventilée DURAN™ GLS 80™, PP bleu
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le bouchon à vis peut être fermé hermétiquement, car la membrane permet un échange automatique de gaz stérile, permettant une égalisation de la pression sûre pendant le cycle de l’autoclave et assurant en même temps la stérilité du contenu du flacon. Les flacons de laboratoire à bouchon à vis DURAN™ GL sont des récipients idéaux pour la stérilisation et le stockage de milieux ou de solutions tampons. Cependant, il est fortement recommandé que pendant le cycle d’autoclavage, les bouchons ne soient serrés que de façon lâche. Les temps de chauffage sont réduits si la vapeur est facilement capable de pénétrer le contenu de la bouteille. Les bouchons détachés réduisent également le risque de défaillance en raison de l’accumulation de pression à l’intérieur du flacon, ce qui peut atteindre 400 kPa (absolu). En outre, le serrage des bouchons à vis immédiatement après l’autoclavage entraîne un vide provoqué par le refroidissement de la vapeur. Cela peut entraîner une défaillance de la bouteille et constitue une considération particulièrement importante pour les flacons plus grands. Pour surmonter ces limites, les bouchons à vis à membrane stériles ont été développés.
- Égalisation de la pression lors de la stérilisation à la vapeur
- La structure microporeuse de la membrane ePTFE permet l’échange de gaz stérile dans deux directions tout en bloquant la pénétration de liquides ou de solides, et le contenu du flacon reste stérile
- Augmentation du taux de change des gaz grâce à une fine membrane en ePTFE de 0,2 μm, associée à de plus grandes ouvertures de ventilation
- La membrane en PTFE et le support à maille en polypropylène sont soudés par ultrasons, formant un joint durable
- Rentable, car les bouchons peuvent être réutilisés plusieurs fois (le remplacement est recommandé après 3 à 5 cycles d’autoclave en raison de leur durabilité ou si la membrane est endommagée ou contaminée)
- Membrane en polytétrafluoroéthylène (ePTFE) (conforme à la norme USP 121°C de classe VI) avec maille en polypropylène
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Égalisation de la pression lors de la stérilisation à la vapeur / autoclavage de milieux ou de tampons ; échange de gaz stérile pour les cultures de cellules microbiennes aérobies, avec agitateur et en suspension ; autoclavage de milieux et de tampons ; stockage à court terme de milieux stérilisés ; stockage de matériaux générateurs de gaz |
| Matériau | Polypropylène, ePTFE, ePTFE |
| Quantité | 2/boîte |
| Filetage (métrique) | GLS 80 |
| Finition de col | 91 mm |
| Diamètre (métrique) | 87 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |