Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Système de raccords à col large, Capuchon à visser GLS 80™, avec quatre ports, filetage GL 18
Code produit. 10041603 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10041603
Marque: DWK Life Sciences 1160171
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de connexion flexible GLS 80™ pour l’utilisation de tuyaux semi-rigides.
Système de connexion de bouchons flexible GLS 80™ pour une utilisation avec tubulure semi-rigide, adapté aux flacons de laboratoire et de milieux DURAN™ GLS 80™. Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être connectés. Égalisation de la pression stérile grâce au litre de membrane possible. Les ports inutilisés peuvent être fournis avec un bouchon obturateur. Exemples d’applications : Transfert sécurisé des milieux liquides dans un système clos et stérile.
  • Le système modulaire flexible permet de combiner individuellement les différents composants en fonction des besoins et de l’application
  • Cinq diamètres de tuyau différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être connectés
  • Connexion NS 29/32 centrée pour une fermeture serrée
  • Possibilité d’égalisation de la pression stérile grâce au filtre à membrane
  • Les ports inutilisés peuvent être équipés d’un bouchon obturateur GL 18
  • Compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc polyvalent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 87 mm
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Polypropylène, PTFE
À utiliser avec (application) Transfert de liquide ; alimentation de liquide dans les bioréacteurs ; fourniture de réactifs aux instruments ; photo-Bioréacteur
Diamètre du filetage GL 18
Quantité 1 de chaque