Learn More
DWK Life Sciences Bouchon hexagonal DURAN™, pointu, rodé au diamant
Code produit. 11772185 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
Code produit. 11772185
Marque: DWK Life Sciences 286116608
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon en verre creux pour l’étanchéité avec pointe de vidange.
Les bouchons creux hexagonaux DURAN™ sont utilisés pour l’étanchéité des équipements de laboratoire tels que les fioles jaugées, les cylindres de mélange, les flacons à joint rodé, etc. Les bouchons creux hexagonaux DURAN™ sont disponibles en 2 versions standard - pointus - plats - Tailles analogues aux joints rodés DURAN™. Qualité de coupe : DG = Rodé au diamant
  • Pointues
  • Rodé au diamant
  • Avec une seringue goutte-à-goutte, un condensat peut par exemple être recueilli et le milieu de réaction recirculé.
  • bouchon en verre creux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Fermeture de récipients avec joints rodés standard
Quantité 100/boîte
Dimensions NS 24/29
Autoclavable Autoclavable
Matériau Boro 3,3