Learn More
DWK Life Sciences Bouchon hexagonal DURAN™, rodé court, plat, fini
Code produit. p-7189300 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 10/13
NS 12/14
NS 14/15
NS 19/17
NS 24/20
NS 29/22
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15981521
Marque: DWK Life Sciences 286125004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon en verre creux pour l’étanchéité.
Bouchons creux hexagonaux DURAN™ en version rodée courte adaptés aux manchons rodés courts DURAN™. Qualité de coupe : Rodé.
  • Rodage court
  • Plat
  • Terre
  • Bouchon en verre creux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Fermeture de récipients avec joints rodés standard ; utilisé pour la fermeture de prises rodées courtes
Quantité 100/boîte
Dimensions NS 14/15
Autoclavable Autoclavable
Matériau Boro 3,3