Learn More
DWK Life Sciences Bouchon hexagonal DURAN™, rodé court, plat, fini
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Dimensions:
NS 10/13
NS 12/14
NS 14/15
NS 19/17
NS 24/20
NS 29/22
Conditionnement:
100 pièces
Description
Bouchons creux hexagonaux DURAN™ en version rodée courte adaptés aux manchons rodés courts DURAN™. Qualité de coupe : Rodé.
- Rodage court
- Plat
- Terre
- Bouchon en verre creux
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Fermeture de récipients avec joints rodés standard ; utilisé pour la fermeture de prises rodées courtes |
| Quantité | 100/boîte |
| Dimensions | NS 14/15 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Boro 3,3 |