Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant à serpentin chemisé DURAN™, avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
La combinaison des propriétés de refroidissement du réfrigérant Liebig avec celles du réfrigérant Dimroth produit le refroidisseur intensif. Celui-ci est caractérisé par sa grande surface de refroidissement (serpentin de refroidissement et chemise extérieure) et convient donc à la condensation des vapeurs à partir de mélanges de réaction avec des points d’ébullition faibles (distillation).
- Ce type de réfrigérant présente une très grande surface d’échange thermique compte tenu de son réfrigérant à serpentin et de sa double chemise (paroi). Il est donc particulièrement adapté pour des supports à faible point d’ébullition
- Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Utiliser comme condenseur à reflux pour la condensation et la rétroaction de la vapeur (solvant) au mélange de réaction ; Distillation ; Tous les condenseurs sont de tailles spéciales et non conformes à la norme DIN |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Numéro du joint conique standard | NS 29/32 |
| Matériau | Boro 3.3, PBT, PP, silicone |
| Type | Taille non DIN |