Learn More
DWK Life Sciences Roulement pour agitateur DURAN™ KPG™, interchangeable, avec cône rodé standard, HP, HQ
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les agitateurs KPG se composent d’un axe agitateur KPG et d’un manchon de roulement KPG. Les pièces de roulement KPG sont fabriquées avec une précision et une uniformité élevées. Les tolérances spécifiées pour le diamètre nominal et l’ajustement sont maintenues par des contrôles minutieux. Ceci garantit l’interchangeabilité des manchons de roulement KPG et des arbres d’agitateur KPG. En raison du faible jeu de roulement entre les surfaces de fonctionnement, une étanchéité presque absolue et un fonctionnement complètement silencieux peuvent être obtenus avec une lubrification adéquate. Les agitateurs KPG sont une alternative aux agitateurs magnétiques et sont utilisés pour les récipients de réaction qui ne sont pas accessibles par le dessous lorsque des mélanges de réaction très visqueux doivent être agités ou qu’une vitesse d’agitation élevée est nécessaire.
- Précision et uniformité élevées dans le cadre de tolérances définies pour le diamètre nominal et l’ajustement
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Surface de roulement polie et moulée
- Interchangeable
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Description de l’article | Agitation de liquides (pour les synthèses) ; agitation à grande vitesse d’agitation ; support de montage |
| Taille du joint | 10 mm |
| Numéro du joint conique standard | HQ 10, NS 29/32 |