Learn More
DWK Life Sciences Arbre d’agitateur DURAN™ KPG™, diamètre de 10 mm, interchangeable, WG
Code produit. 10088270 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Type:
Longueur :320 mm
Longueur :370 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10088270
Marque: DWK Life Sciences 245737701
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’arbre d’agitateur KPG est un agitateur qui s’adapte exactement au manchon de roulement KPG et convient à l’agitation du milieu visqueux.
Les agitateurs KPG se composent d’un axe agitateur KPG et d’un manchon de roulement KPG. Les pièces de roulement KPG sont fabriquées avec une précision et une uniformité élevées. Les tolérances spécifiées pour le diamètre nominal et l’ajustement sont maintenues par des contrôles minutieux. Ceci garantit l’interchangeabilité des manchons de roulement KPG et des arbres d’agitateur KPG. En raison du faible jeu de roulement entre les surfaces de fonctionnement, une étanchéité presque absolue et un fonctionnement complètement silencieux peuvent être obtenus avec une lubrification adéquate. Les agitateurs KPG sont une alternative aux agitateurs magnétiques et sont utilisés pour les récipients de réaction qui ne sont pas accessibles par le dessous lorsque des mélanges de réaction très visqueux doivent être agités ou qu’une vitesse d’agitation élevée est nécessaire.
  • Précision et uniformité élevées dans le cadre de tolérances définies pour le diamètre nominal et l’ajustement
  • Surface de roulement polie et moulée
  • Interchangeable
  • Ø 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 de chaque
Description de l’article Agitation de liquides (pour les synthèses) à haute vitesse
Type Longueur :370 mm
Taille du joint 60