Learn More
DWK Life Sciences Réfrigérant DURAN™ Liebig, (réfrigérant West), avec 2 joints rodés standard et 2 olives dévissables en matière plastique
Code produit. 10080051 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Longueur (métrique):
160 mm
250 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10080051
Marque: DWK Life Sciences 242518202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le réfrigérant Liebig convient à la condensation des vapeurs à partir de mélanges de réaction (distillation).
Le réfrigérant Liebig est l’un des types de réfrigérants les plus connus. Il est utilisé pour la distillation des mélanges de réaction. Le réfrigérant est un tube avec des extrémités rodées standard et une gaine en verre. L’eau de refroidissement est alimentée par la gaine à contre-courant pour augmenter la capacité de refroidissement.
  • Surface d’échange thermique relativement petite et donc relativement faible capacité de refroidissement
  • Deux olives en plastique amovibles pour l’entrée et la sortie du milieu de refroidissement
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Le condenseur de produit pour les séparations de distillats ; la distillation ; le refroidissement contre-courant ; les fers à joint de terre Condestandard de longueur de 250 mm (avec joint rodé standard 14/23, joint rodé standard 24/29 et joint rodé standard 29/32) et de 400 mm (avec joint de sol standard 24/29) sont des tailles spéciales et ne sont pas conformes à la norme DIN
Longueur (métrique) 400 mm
Quantité 1 de chaque
Numéro du joint conique standard NS 29/32
Matériau Boro 3.3, PBT, PP, silicone