Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eprouvette graduée, à pied hexagonal, classe B, graduation blanche, avec traits de graduation
Code produit. 13167534 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 13167534
Marque: DWK Life Sciences 213966307
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de maintenir des quantités variables de liquides.
Les éprouvettes de mesure DURAN™ permettent de maintenir des quantités variables de liquides. Les éprouvettes de mesure de la classe B sont dotées d’une graduation de ligne et d’une échelle blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO. Ainsi, la concentration souhaitée peut être créée avec précision. Les certificats de lot pour les éprouvettes de mélange sont également disponibles pour téléchargement en ligne.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
  • Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolerance Metric ±20 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Diamètre (métrique) extérieur 85 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
À utiliser avec (application) Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Comprend 1/boîte
Autoclavable Autoclavables
Température max. 250°C