Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eprouvette graduée, à pied hexagonal, classe B, graduation blanche, avec traits de graduation
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les éprouvettes de mesure DURAN™ permettent de maintenir des quantités variables de liquides. Les éprouvettes de mesure de la classe B sont dotées d’une graduation de ligne et d’une échelle blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO. Ainsi, la concentration souhaitée peut être créée avec précision. Les certificats de lot pour les éprouvettes de mélange sont également disponibles pour téléchargement en ligne.
- L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
- Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
- Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
Spécification
Spécification
| Tolerance Metric | ± 0,1 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Diamètre (métrique) extérieur | 12 mm |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| À utiliser avec (application) | Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
| Comprend | 2/boîte |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Température max. | 250°C |