Learn More
DWK Life Sciences Éprouvette de mélange DURAN™, avec base hexagonale, classe B
Code produit. p-7189182 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15201779
Marque: DWK Life Sciences 216182408
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné.
Les éprouvettes de mélange DURAN™ servent à diluer les solutions et à mélanger plusieurs composants dans un rapport de quantité donné. Les éprouvettes de mélange de la classe B sont dotées d’une graduation de ligne et d’une échelle blanche. Les tolérances de teneur en volume pour les éprouvettes de mesure et à mélange sont conformes aux limites de précision des normes DIN et ISO.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Grande base hexagonale équipée de trois boutons qui augmentent sa stabilité et empêchent l’éprouvette de rouler
  • Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d’éviter les erreurs de calage
  • Fournies avec bouchon en polyéthylène ocotgonal
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance ±1 ml
Matériau Boro 3.3, polyéthylène
Capacité (métrique) 100 ml
Diamètre (métrique) extérieur 29 mm
À utiliser avec (application) Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Comprend 2/boîte
Autoclavable Autoclavables
Température max. 250°C