Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis avec opercule Duran™, ouverture centrale, PBT rouge
Code produit. p-7189485 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10434301
Marque: DWK Life Sciences 292271007
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bouchon à vis PBT avec opercule et haute résistance aux températures élevées et aux produits chimiques.
Bouchon avec opercule avec ouverture centrale adapté pour une utilisation avec des bouchons en bromobutyle, des septa en silicone ou des raccords de verreries. Plus résistant aux produits chimiques que le bouchon en PP.
  • Compatible avec les filetages des flacons GL
  • Le PBT rouge offre une température et une résistance chimique élevées
  • Le PBT renforcé en verre offre une résistance élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) interne Taille d’alésage : 34 mm
À utiliser avec (application) Distribution de réactifs aseptiques et échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille
Matériau PBT
Quantité 10/boîte
Matériau de la vis PB téréphtalate (PBT) avec fibre de verre
Filetage (métrique) GL 45
Hauteur (métrique) 28 mm
Type de produit Open Top Screw Cap
Hauteur (impériale) 1.1 in.
Matériau du bouchon PBT avec fibre de verre
Diamètre (métrique) 54 mm