Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ Original, ambré, filetage DIN 168-1, transmission lumineuse USP/EP (3.2.1), gradué, flacon uniquement
Code produit. 10442961 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 ml
2000 mL
3500 mL
5000 mL
10 000 mL
15 000 mL
20 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
10442961 10 000 mL 1 pièce
10272181 5000 mL 1 pièce
13137246 2000 mL 10 pièces
11760864 1000 ml -
11730854 25 mL 10 pièces
11720864 50 mL 10 pièces
11730864 100 mL 10 pièces
11740864 250 mL 10 pièces
13121764 500 mL 10 pièces
10232231 20 000 mL 1 pièce
10161881 15 000 mL 1 pièce
11766288 150 mL 10 pièces
11689918 750 mL -
11639928 3500 mL 1 pièce
13427119 10 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit. 10442961 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 218068605
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La norme de référence pour les flacons de laboratoire en verre multifonctionnels.
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 DURAN™ de type I USP/EP ambré haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. L’ajout d’une couche ambrée externe fusionnée garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille. Les flacons ambrés sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ Original ambres sont fournis avec ou sans leur fameux bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
  • Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
  • Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
  • La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
  • Couleur ambrée offrant une grande durabilité et une grande résistance chimique
  • Complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint intégré) et bague anti-goutte (PP) pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
  • Formats de 10 et 25 ml avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur écoulement, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 000 mL
À utiliser avec (application) Préparation de matériaux sensibles à la lumière ; stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière ; autoclavage de milieux et de réactifs ; récipient de culture
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polypropylène
Quantité 1 de chaque
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 227 mm