Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ Original, ambré, filetage DIN 168-1, transmission lumineuse USP/EP (3.2.1), gradué, flacon uniquement
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 DURAN™ de type I USP/EP ambré haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. L’ajout d’une couche ambrée externe fusionnée garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille. Les flacons ambrés sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ Original ambres sont fournis avec ou sans leur fameux bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
- Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
- La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
- Couleur ambrée offrant une grande durabilité et une grande résistance chimique
- Complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint intégré) et bague anti-goutte (PP) pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
- Formats de 10 et 25 ml avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur écoulement, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| À utiliser avec (application) | Préparation de matériaux sensibles à la lumière ; stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière ; autoclavage de milieux et de réactifs ; récipient de culture |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
| Quantité | 10/Bte |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Diamètre (métrique) | 70 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |