Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™ Original, transparent, avec filetage DIN 168-1, gradué
Code produit. p-7189449 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
2 L
3500 mL
5000 mL
10 000 mL
15 000 mL
20 000 mL
25 000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11752282
Marque: DWK Life Sciences 218011453
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La norme de référence pour les flacons de laboratoire en verre multifonctionnels.
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 de type I USP/EP transparent de haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ Original GL sont fournis avec leur fameux bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
  • Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
  • Code de traçabilité et certificat pour la traçabilité des lots de fabrication
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • Convient au stockage à long terme
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 mL
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides
Comprend Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu)
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polypropylène
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 25
Diamètre (métrique) 36 mm