Learn More
DWK Life Sciences Flacon Premium DURAN™, transparent, filetage DIN 168-1, GL 45, gradué
Code produit. p-7189376 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11706888
Marque: DWK Life Sciences 1127077
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire en verre avec une résistance thermique et chimique supérieure.
Les flacons de laboratoire DURAN™ Premium GL 45 sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type I USP/EP, de haute pureté, transparent, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Les flacons de qualité premium sont parfaitement adaptés aux applications à haute température. Le flacon en verre possède une résistance aux chocs thermiques certifiée avec un différentiel de 160°C. Il comporte un bouchon à vis et une bague anti-goutte en fluoropolymère (PFA) pouvant être utilisés jusqu’à 200°C. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée double pour le volume de remplissage et d’une échelle inverse pour le versement. Le champ de marquage et le code de reconstitution pour la traçabilité des lots de fabrication sont imprimés en émail blanc permanent.
  • Des marques de graduation supplémentaires et une échelle opposée (précise à ± 5 %) simplifient la lecture du niveau de remplissage ainsi que la quantité retirée
  • Produit sans colorant
  • Étanchéité fiable grâce au revêtement en PTFE du bouchon
  • Résistance aux chocs thermiques de 160 K testée TÜV
  • Complet avec bague anti-goutte et bouchon en PFA
  • Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et réactifs ; préparation de milieux et réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipient de culture ; stockage et transport de milieux et réactifs ; expédition
Comprend Avec un bouchon à vis premium et une bague anti-goutte
Matériau Verre borosilicaté 3.3, PFA/PFA, couche en PTFE/silicone
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Matériau du bouchon PFA/PFA, PTFE/Silicone Layer
Diamètre (métrique) 86 mm