Learn More
DWK Life Sciences Flacon de production et de stockage DURAN™, bonbonnes, filetage DIN 168-1, GL 45, gradué
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Ces bonbonnes de grande taille sont parfaites pour le stockage et la manipulation en vrac de produits intermédiaires liquides et solides et de formulations finales. Fabriqués en verre borosilicaté 3.3 de type 1 pour des performances durables et une résistance aux contraintes thermiques. Le verre est conforme aux normes de la pharmacopée américaine (USP), européenne (EP) et japonaise (JP), ce qui fait de ces bonbonnes un outil idéal pour les applications de production pharmaceutique. Fabriqués avec des parois latérales épaissies et uniformes pour une plus grande résistance mécanique. Code de traçabilité pour la traçabilité des lots et la certification de conformité. Fabriqués à partir de matériaux inorganiques (certifiés sans ESB / EST) Conviennent pour la stérilisation à haute température, la dépyrogénation ou l’autoclavage. Disponibles avec logos personnalisés, étiquettes d’identification ou graduations. Également disponible avec un revêtement externe en polyuréthane pour une meilleure résistance aux rayures et pour contenir les fuites en cas de dommages. Fourni sans bouchon à vis ni bague anti-goutte, mais peut être utilisé avec des bouchons et des systèmes de connecteurs.
- Parois épaisses et donc très résistantes mécaniquement
- Fabriqués à partir de matériaux inorganiques (certifié sans ESB / EST)
- Disponibles avec logos personnalisés, étiquettes d’identification ou graduations
- Le fond plat et robuste permet l’utilisation de barreaux d’agitation larges et lourds
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 000 mL |
| À utiliser avec (application) | Stockage et transport ; utilisation dans les bouchons de jonction et les systèmes de connexion ; procédés de mélange avec de grands barreaux d’agitation magnétiques |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Diamètre (métrique) | 228 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |