Learn More
DWK Life Sciences™ Flacon de laboratoire DURAN™ protect+, ambre, large ouverture, plastique avec revêtement de sécurité, flacon seul, gradué
GREENER_CHOICE
Code produit. 17986752 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3,5 l
5 l
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
17986752 500 ml 10 pièces
17976752 250 ml 10 pièces
17916762 1 l 10 pièces
17946762 2 l 6 pièces
17936762 3,5 l 1 pièce
17956762 5 l 1 pièce
6 options
Code produit. 17986752
Marque: DWK Life Sciences™ 218664485
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de laboratoire multifonctionnels en verre à large ouverture avec revêtement protecteur de sécurité.
1972. La version à revêtement de sécurité protect+ des flacons combine le meilleur des deux mondes : un verre borosilicaté 3.3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l'intérieur et une couche protectrice en plastique de sécurité à l'extérieur. Les flacons sont moulés en verre clair de haute pureté ou en verre clair ambré à l'extérieur, puis recouverts d'une couche de polyamide PA 12 translucide afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.
La combinaison de matériaux de haute performance et d'une conception robuste assure une durée d'utilisation rentable. Les bouteilles sont dotées d'une échelle de volume graduée facile à lire. Un code de traçabilité est imprimé sur chaque bouteille pour assurer la traçabilité du lot de fabrication. Les versions ambrées des flacons en verre DURAN™ garantissent que les contenus sensibles à la lumière sont protégés des effets de la photodégradation. La protection contre les rayons ultraviolets est conforme aux normes internationales USP/EP. Tous les flacons revêtus de protect+ sont fournis avec des couvercles de protection emboîtables pour protéger l'intérieur des flacons contre la contamination pendant la distribution. Les bouchons à vis et les anneaux d'écoulement assortis peuvent être commandés séparément.
Disponibles dans une large gamme de contenances nominales allant de 25 ml à 5 litres, et de cols allant de GL 25 à GLS 80™ à large ouverture.
  • Fabriqué en verre borosilicaté ambré 3. 3 et polyamide
  • Compatible avec le système de bouchon assorti pour une fermeture particulièrement étanche et un vidage simple et propre
  • Le revêtement de sécurité protect+ offre une protection contre les rayures, les fuites* et les éclats* (* s'applique uniquement aux bouteilles de 2000 ml et moins)
  • Le revêtement de sécurité protect+ offre une protection contre les rayures, les fuites* et les éclats* (* s'applique uniquement aux bouteilles de 2000 ml et moins)
  • Protection contre les UV conforme aux normes USP (transmission spectrale) et EP (3.2.1). Moins de 10% de transmission spectrale entre 290 nm et 450 nm.
  • La seule application externe de la couleur ambre et du revêtement de sécurité garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
  • Fourni uniquement en tant que bouteille en verre à revêtement de sécurité. Les bouchons à vis et les anneaux de versement doivent être commandés séparément.
  • Échelle facile à lire avec des marques de graduation pour estimer le contenu
  • Stockage et expédition en toute sécurité de poudres de principes pharmaceutiques actifs à haute activité (HPAPI) en vrac
  • Le processus de revêtement n'utilise pas de composés organiques volatils COV ou isocyanates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16.9 oz.
Couleur Ambre
À utiliser avec (application) Préparation des milieux photosensibles et des réactifs, Stockage et expédition en toute sécurité des poudres de principes pharmaceutiques actifs de haute activité (HPAPI) en vrac et photosensibles, Récipient de collecte d'échantillons ou de récoltes, Récipient de culture, Stockage des milieux photosensibles et des réactifs, Transport et expédition
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10 Bottles
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 0.533 kg
Filetage (métrique) GLS 80
Certifications/Conformité CoC
Closure Included No
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Round
Hauteur (métrique) 148 mm
Type de produit Laboratory Bottle
Taille du bouchon 80
Diamètre (métrique) 101 mm
Autoclavable Non autoclavable