Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif DURAN™, col étroit, transparent
Code produit. p-7189436 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
10 mL
2000 mL
20 000 mL
250 mL
25 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11722262
Marque: DWK Life Sciences 211653609
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons de réactifs classiques à col étroit et à bouchon en verre
Les flacons de réactifs à bouchon classique sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type 1. Ils conviennent au stockage de produits chimiques et de réactifs liquides et solides. Les flacons sont dotés d’un col de joint rodé conique étroit et sont conformes à la norme ISO 4796-2. Le col étroit est adapté aux liquides et l’angle des épaulements permet de verser le contenu en douceur. Le bouchon en verre assure une excellente étanchéité qui protège le contenu de l’évaporation, de l’oxydation et de la contamination. Les flacons sont dotés d’un code de reconstitution pour la traçabilité du lot de fabrication et d’un champ de marquage en émail blanc permanent.
  • Tous les composants sont en verre borosilicaté et donc adaptés au stockage de matériaux agressifs
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Description Col avec joint rodé standard et bouchon à tête plate en verre
À utiliser avec (application) Stockage de réactifs, de produits pharmaceutiques et chimiques sensibles à l’air ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques ; transport et expédition d’échantillons ; stockage de liquides et de produits pharmaceutiques hygroscopiques
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Diamètre (métrique) 70 mm