Learn More
DWK Life Sciences Adaptateur réducteur DURAN™, col / cône
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
Prise NS 24/29, cône NS 19/26
Prise NS 29/32, cône 24/29 NS
Prise NS 19/26, cône NS 14/23
Prise NS 24/29, cône NS 14/23
Prise NS 29/32, cône NS 14/23
Prise NS 29/32, cône NS 19/26
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Les adaptateurs sont utilisés pour connecter deux composants avec des tailles NS différentes. Les réducteurs DURAN™ permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit.
- Les réducteurs permettent la connexion d’un manchon plus grand à un noyau plus petit et donc l’utilisation de composants de joint rodé de taille différente.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/boîte |
| Description de l’article | Raccordement de deux composants avec des joints rodés standard différents |
| Taille du joint | Prise NS 24/29, cône NS 19/26 |