Learn More
DWK Life Sciences Flacons à fond rond DURAN™, col étroit, avec bord perlé, dimensions non DIN ISO
Code produit. 11796073 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12000 mL
20 000 ml
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
6 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11796073
Marque: DWK Life Sciences 217216404
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En raison de leur forme sphérique, les flacons à fond rond sont utilisés pour le chauffage des liquides, entre autres.
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
  • La géométrie permet un chauffage très uniforme
  • Céramique blanche thermique très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 166 mm
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Convient aux manteaux chauffe-ballons ; chauffage ; mélange de plusieurs composants ; volumes 2 000, 3 000, 5 000, 6 000, 12 000 et 20 000 ml non DIN ISO, volume 12 000 ml non DIN ISO, conforme à la norme ASTM E 1403 et volume 20 000 ml conforme à la norme ASTM E 1403
Nb par paquet 10/boîte
Type de produit Format non DIN / ISO