Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond, avec joint rodé standard
Code produit. 15201879 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
4000 ml
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15201879
Marque: DWK Life Sciences 241705403
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les ballons ronds sont utilisés pour des réactions de toutes sortes, p. ex. à l'aide de chaleur pendant la distillation ou l'extraction, en tant que flacons de réception, pour la congélation ou dans des appareils à vide.
En raison de leurs possibilités d’application polyvalentes, les flacons à fond rond sont largement utilisés dans les environnements de laboratoire. Les flacons ronds et les milieux qu’ils contiennent peuvent être chauffés, par exemple par des hottes chauffantes ou des bains liquides, ou refroidis par un bain froid. Cependant, le réchauffement ou le refroidissement sélectif doivent être évités. En raison de leur forme, les flacons à fond rond conviennent également aux applications sous vide. Cependant, il faut veiller à ce que la surface en verre soit exempte de défauts (pas d’arrêts, de rayures profondes, etc.). Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés, tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, etc.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
  • La géométrie permet un chauffage très uniforme
  • Fermeture possible avec un bouchon en verre et en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 131 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté 3.3
À utiliser avec (application) Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; évaporation des liquides ; convient pour le montage sur des trépieds ; séchage des matériaux ; volumes 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1 000 ml (NS 45/40) et 2 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO
Nb par paquet 10/boîte
Joint conique standard NS 24/29