Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond rond, avec joint rodé standard
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
En raison de leurs possibilités d’application polyvalentes, les flacons à fond rond sont largement utilisés dans les environnements de laboratoire. Les flacons ronds et les milieux qu’ils contiennent peuvent être chauffés, par exemple par des hottes chauffantes ou des bains liquides, ou refroidis par un bain froid. Cependant, le réchauffement ou le refroidissement sélectif doivent être évités. En raison de leur forme, les flacons à fond rond conviennent également aux applications sous vide. Cependant, il faut veiller à ce que la surface en verre soit exempte de défauts (pas d’arrêts, de rayures profondes, etc.). Le joint rodé standard permet une connexion précise à d’autres composants dotés de joints rodés, tels que les colonnes, les thermomètres, les entonnoirs à goutte, etc.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
- La géométrie permet un chauffage très uniforme
- Fermeture possible avec un bouchon en verre et en plastique
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la base | 85 mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
| À utiliser avec (application) | Distillation ; extraction ; connexion à d’autres récipients en verre ; chauffage ; convient pour les bains chauffants et chauffe-ballons ; évaporation des liquides ; convient pour le montage sur des trépieds ; séchage des matériaux ; volumes 25 ml (NS 19/26), 50 ml (NS 24/29 et NS 29/32), 500 ml (NS 45/40), 1 000 ml (NS 45/40) et 2 000 ml (NS 45/40) non DIN ISO |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Joint conique standard | NS 24/29 |
| Autoclavable | Autoclavable |