Learn More
DWK Life Sciences Couplage à vis DURAN™, en PBT
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le couplage de filetage à vis est constitué de deux bouchons filetés, qui sont connectés l’un à l’autre via un tuyau flexible. Cet élément permet une connexion flexible de deux composants en verre.
- Pour une connexion flexible de deux raccords à vis en verre avec joint en silicone intégré (VQM)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PBT |
| À utiliser avec (application) | Raccordement des filetages en verre |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Diamètre du filetage | GL 32 |