Learn More
DWK Life Sciences Tube avec filetage à vis DURAN™, RD
Code produit. 15874628 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
RD 14
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 15874628
Marque: DWK Life Sciences 286262206
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À fixer.
Les tubes filetés en verre DURAN™ avec filetage RD diffèrent légèrement par des angles d’inclinaison légèrement différents dans le filetage et des diamètres de tube différents du filetage GL et ont des filetages plus forts. Les filetages RD ne sont pas très courants.
  • Les tubes filetés en verre avec filetage RD ont un angle variable dans le filetage et des diamètres de tube différents par rapport aux filetages GL.
  • Les filetages RD sont caractérisés par des filetages plus forts
  • Étanchéité et desserrage sûrs et faciles des composants en verre
  • Fonctionnement sans graisse possible
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100/boîte
Description de l’article Pour l’adhérence aux appareils en verre ; Installation dans les appareils et dispositifs en verre
Taille du joint 14 mm
Numéro du joint conique standard RD 14
Épaisseur (métrique) de paroi 1,5 mm