Learn More
DWK Life Sciences Tube avec filetage à vis DURAN™, SVL
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
SVL 15
SVL 22
SVL 30
SVL 42
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
Description
Le tube à filetage en verre DURAN™ avec filetage SVL est un filetage plus fin que le filetage GL, qui est également utilisé pour la fixation aux appareils en verre. La taille nominale correspond au diamètre du noyau au niveau du filetage.
- Le tube à filetage en verre avec filetage SVL est un filetage plus fin par rapport au filetage GL
- La taille nominale correspond au diamètre du noyau au niveau du filetage.
- Étanchéité et desserrage sûrs et faciles des composants en verre
- Fonctionnement sans graisse possible
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Quantité | 50/boîte |
| Description de l’article | Pour l’adhérence aux appareils en verre ; Installation dans les appareils et dispositifs en verre |
| Taille du joint | 16 mm |
| Numéro du joint conique standard | SVL 15 |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 1,8 mm |