Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, complet avec clé rainurée DURAN™
Code produit. 15951591 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
NS de 10
NS de 21,5
NS de 24
NS de 29,2
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 15951591
Marque: DWK Life Sciences 286407606
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Robinets d’arrêt rodés sans bouchon. Robinets à pression avec bouchons rainurés DURAN™.
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ avec bouchons rainurés DURAN™ sont des robinets d’arrêt sur lesquels le bouchon rainuré DURAN™ est fixé par le joint torique.
  • Manchon de vanne d’arrêt rodé complet avec bouchon rainuré DURAN™
  • Fixation du bouchon de robinet à l’aide d’un joint torique
  • Cône 1:10
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alésage de bouchon 8 mm
Diamètre (métrique) 15 mm
Matériau Boro 3,3
Autoclavable Autoclavable
Taille du bouchon NS de 24
Largeur (métrique) 1,8 mm
Nb par paquet 5/Bte
À utiliser avec (application) Installation dans des appareils et dispositifs en verre