Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, complet avec clé rainurée DURAN™
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du bouchon:
NS de 10
NS de 21,5
NS de 24
NS de 29,2
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ avec bouchons rainurés DURAN™ sont des robinets d’arrêt sur lesquels le bouchon rainuré DURAN™ est fixé par le joint torique.
- Manchon de vanne d’arrêt rodé complet avec bouchon rainuré DURAN™
- Fixation du bouchon de robinet à l’aide d’un joint torique
- Cône 1:10
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 8 mm |
| Diamètre (métrique) | 15 mm |
| Matériau | Boro 3,3 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Taille du bouchon | NS de 24 |
| Largeur (métrique) | 1,8 mm |
| Nb par paquet | 5/Bte |
| À utiliser avec (application) | Installation dans des appareils et dispositifs en verre |