Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, complet avec clé SBW-J.
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Taille du bouchon:
NS de 12,5
NS de 14,5
NS de 18,8
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Description
Les robinets d’arrêt à une seule voie DURAN™ avec bouchons filetés sont la forme la plus courante de robinets d’arrêt rodés. Le bouchon du robinet est fixé dans le manchon du robinet par un loquet de sécurité en 3 parties.
- Manchon de vanne d’arrêt rodé complet avec bouchon SBW-J
- Le loquet de sécurité du robinet en 3 parties fixe le bouchon du robinet dans le manchon du robinet.
- Cône 1:10
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 2,5 mm |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Matériau | Boro 3.3, SBW-J, polypropylène, SBW-J, Polypropylene |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Taille du bouchon | NS de 12,5 |
| Largeur (métrique) | 1,5 mm |
| Nb par paquet | 50/Bte |
| À utiliser avec (application) | Installation dans des appareils et dispositifs en verre |