Learn More
DWK Life Sciences Robinet d’arrêt à voie unique DURAN™, rodé et poli, sans clé
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Alésage de bouchon:
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Taille du bouchon:
NS de 10
NS de 12,5
NS de 14,5
NS de 18,8
NS de 21,5
NS de 24
NS de 29,2
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
5 pièces
50 pièces
Description
Les robinets d’arrêt à voie unique DURAN™ polis et rodés sont des robinets d’arrêt qui sont combinés avec des bouchons à vannes en PTFE pour permettre un fonctionnement sans graisse.
- Robinets d’arrêt rodés sans bouchon à robinet
- Fonctionnement sans graisse à la surface du robinet polie
- Cône 1:10
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Alésage de bouchon | 6 mm |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| Matériau | Boro 3,3 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Taille du bouchon | NS de 18,8 |
| Largeur (métrique) | 1,5 mm |
| Nb par paquet | 25/Bte |
| À utiliser avec (application) | Dosage grossier des liquides ; installation dans des appareils et des dispositifs en verre |