Learn More
DWK Life Sciences Joint sphérique DURAN™, sphère, taille en pouces
Code produit. 15894648 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
S 13/5
S 19/7
S 19/9
S 29/12
S 29/15
S 35/20
S 35/25
S 40/25
S 41/25
S 51/30
S 64/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
50 pièces
Code produit. 15894648
Marque: DWK Life Sciences 286322406
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les joints rodés flexibles.
Les joints rodés sphériques DURAN™ conformes aux normes DIN 12244 et 12264 sont utilisés pour produire des connexions flexibles allant jusqu’à 15° en fonction de la taille du joint rodé. À partir d’un angle > 5°, une réduction de l’étanchéité doit être attendue. La taille nominale est composée du diamètre nominal du joint rodé sphérique et, le cas échéant, de la largeur transparente du diamètre du tuyau. Les joints rodés avec de la graisse au sol ou des manchons en PTFE doivent toujours être utilisés. Les pinces à rodage sphériques avec vis de blocage sont l’ajout parfait pour fixer le joint sphérique.
  • Conformément aux normes DIN 12244 et 12264
  • Des connexions flexibles allant jusqu’à 15° peuvent être réalisées selon la taille de la coupe (angle ≥ serrage réduit)
  • Plus facilement détachable grâce à une plus grande flexibilité du joint rodé
  • La taille nominale décrit le diamètre nominal du joint rodé sphérique.
  • Non autonome
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantité 50/boîte
Description de l’article Convient aux applications sous vide ; Installation dans des appareils et des dispositifs en verre
Taille du joint S 19/7
Épaisseur (métrique) de paroi 1,5 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.