Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Têtes de pulvérisateurs Duran™
Code produit. p-8007302
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
12 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10509751
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05470004
Il en reste null
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Quantité 1/Paquet
Type Tête de pulvérisateur
À utiliser avec (équipement) Pulvérisateur complet Duran
Joint conique standard NS 19/26