Learn More
SCAT Flacon de laboratoire carré DURAN™
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Haute résistance aux influences chimiques
- Excellent comportement thermique pour une utilisation jusqu’à 140°C
- Longue durée de vie grâce à une qualité de fabrication élevée
- Entièrement autoclavable à 121 ou 134°C
- Disponible dans différentes tailles, formes et couleurs de filetage
- En option avec ouverture à col rodé ou à col large
- Variantes avec revêtement de protection disponibles
- Comprend un bouchon à vis en PP bleu
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | Clear |
| Description | Flacon de laboratoire DURAN |
| Matériau | Verre Duran |
| Filetage (métrique) | GL45 |
| Forme | Carré |
| Autoclavable | Autoclavable |