Learn More
DWK Life Sciences Cône standard DURAN™, rodé en losange
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
Le joint rodé conique du manchon et du noyau est un joint rigide et autonome. Les noyaux DURAN™ DG ne sont pas rodés conformément à la norme DIN 12249 et représentent une alternative économique aux noyaux DURAN™. Les joints rodés avec de la graisse au sol ou des manchons en PTFE doivent toujours être utilisés. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
- Coupe en losange (qualité de coupe plus grossière, profondeur plus rugueuse)
- Alternative économique aux noyaux DURAN™ (non conforme à la norme DIN)
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Quantité | 50/boîte |
| Description de l’article | Installation dans des appareils et dispositifs en verre |
| Taille du joint | 13 mm |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 1,5 mm |