Learn More
DWK Life Sciences Col standard DURAN™, rodé en losange
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
Le joint rodé conique du manchon et du noyau est un joint rigide et autonome. Les manchons DURAN™ DG ne sont pas rodés conformément à la norme DIN 12249 et représentent une alternative économique aux manchons DURAN™. En principe, les joints rodés doivent être fabriqués à l’aide de graisse au sol ou de manchons en PTFE. Les pinces à rodage coniques KECK™ constituent le complément idéal pour la fixation du joint rodé conique.
- Coupe en losange (qualité de coupe plus grossière, profondeur plus rugueuse)
- Alternative économique aux manchons DURAN™ (non conforme à la norme DIN)
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Quantité | 50/boîte |
| Description de l’article | À utiliser dans la plage de vide élevée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre |
| Taille du joint | 17 mm |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 1,8 mm |