Learn More
DWK Life Sciences Col standard DURAN™, double, fini
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
18 mm
22 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
Les doubles noyaux DURAN™, rodés, sont un ancien type de conception moins courant conformément à la norme DIN 12249 de forme C. Leur objectif principal est d’économiser des matériaux.
- Conformément à la norme DIN 12249 de forme C
- L’article en verre avec deux manchons permet de réaliser des économies de matériaux
- Taux de fuite très faible
- Exigences de graisse minimisées
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
Spécification
| Quantité | 50/boîte |
| Description de l’article | Installation dans des appareils et dispositifs en verre |
| Taille du joint | 18 mm |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 1,8 mm |