Learn More
DWK Life Sciences Bouchon en caoutchouc de bromobutyle gris DURAN™, col droit, pour flacons de laboratoire GL 25 ou GL 45
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
GL 25
GL 45
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le bouchon en caoutchouc bromobutyle DURAN™ sert de joint étanche aux gaz pour tous les flacons de laboratoire GL 25 et GL 45. Le caoutchouc bromobutyle est essentiellement imperméable à la plupart des gaz et fournit un environnement contrôlé à l’intérieur de la bouteille en verre pour les matériaux sensibles à l’oxygène. Utile pour maintenir les conditions de culture anaérobie. Le caoutchouc butyle permet des perforations multiples et un accès facile au contenu grâce à une seringue.
- Élastomère en caoutchouc bromobutyle (USP <381> / EP 3.2.9 Bouchon de type I pour tests chimiques et de pénétration)
- Le joint étanche au gaz offre un environnement contrôlé dans le flacon
- Certificat de conformité (CoC)
- Perforations multiples qui offrent un accès facile au contenu grâce à une seringue
- Matériau élastique pour une étanchéité efficace et une auto-étanchéité fiable après le perçage par l’aiguille
- Le matériau est pratiquement exempt de matières organiques susceptibles de s’infiltrer dans le milieu d’incubation
- Forme du bouchon et propriétés du matériau optimisées pour s’adapter aux flacons DURAN™ GL 25 et GL 45
- Large plage de températures utilisables : -50 à +121°C
- Convient à l’autoclavage / la stérilisation à la vapeur à 121°C pendant 20 minutes
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 41 mm |
| À utiliser avec (application) | Culture de micro-organismes anaérobies ; stockage de milieux de culture anaérobies ; recherche sur l’oxydation du méthane anaérobie (MOx) ; stockage de matériaux sensibles à l’oxygène ou à l’humidité tels que les API ; couverture d’azote ; applications nécessitant une purge du gaz ou un transfert d’échantillon via une seringue |
| Quantité | 10/boîte |
| Joint conique standard | GL 45 |
| Autoclavable | Non |
| Couleur | Gris |
| Matériau | BIIR |
| Forme | Droit |