Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Valve droite, PRODURAN™
La solution parfaite pour doser et réguler les gaz et liquides comme variante de passage.
525.00€ - 1165.00€
Spécification
Matériau | Boro 3,3, PTFE |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Nb par paquet | 10/Bte |
À utiliser avec (application) | Idéal pour le dosage et le contrôle des gaz et des liquides ; haute pertinence à vide due aux accessoires à paroi fine ; convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote) |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15844538
|
DWK Life Sciences
286056005 |
Passage 0 à 4 mm |
525.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854538
|
DWK Life Sciences
286056202 |
Passage 0 à 6 mm |
695.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834538
|
DWK Life Sciences
286055806 |
Passage 0 à 2,5 mm |
525.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864538
|
DWK Life Sciences
286056408 |
Passage 0 à 10 mm |
1165.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les robinets-vannes à passage PRODURAN™ ont un filetage fin dans la broche réglable en hauteur, ce qui permet un réglage précis de l'ouverture de la vanne. En combinaison avec les pattes à paroi épaisses le robinet-vanne PRODURAN™ de DWK Life Sciences est indiqué pour un vide élevé.Le système de connexion en verre, métal et plastiques DURAN™ permet que les médias circulant par la vanne entrent en contact simplement avec le verre et le PTFE DURAN™ et permet ainsi des travaux sans graisse. La structure de la vanne la rendpratique, facile à desserrer et à démonter.La sécurité de dévissage empêche un dévissage absolu de la tige de valve. La tige de vanne ajustable augmente la durée de vie du robinet-vanne.- Vanne à passage avec broche et filetage fin intégré permettant un réglage précis de l'ouverture de la vanne
- Les médias circulant par la vanne entrent en contact simplement avec le verre DURAN™ et le PTFE
- Travaux sans graisse
- Le montage manuel de la vanne permet un démontage aisé
- La sécurité de dévissage empêche un dévissage absolu de la tige de vanne
- Tige de vanne ajustable pour augmenter la durée de vie du robinet de vanne
- Article en verre pour la transformation
Spécification
Boro 3,3, PTFE | |
Oui | |
10/Bte | |
Idéal pour le dosage et le contrôle des gaz et des liquides ; haute pertinence à vide due aux accessoires à paroi fine ; convient pour une installation dans des appareils en verre pour les applications à vide, par exemple pour la construction de conduites de direction (conduites de gaz inerte sous vide, râteaux de distribution d’azote) |