Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Béchers , forme basse, avec bec verseur, avec bord renforcé
Code produit. p-7189371 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 mL
1 000 ml
2 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10505865
Marque: DWK Life Sciences 211072909
Il en reste null
Ajouter au panier
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les produits DURAN™ SUPER DUTY ont un bord renforcé de forme spéciale qui améliore leur stabilité mécanique. Ceci augmente leur résistance aux chocs et réduit sensiblement le risque de casse.
La vie peut être difficile pour la verrerie de laboratoire, comme les béchers, les flacons et les éprouvettes. La manipulation rugueuse et les procédés de laboratoire, comme le lavage automatisé, peuvent causer des dommages et des ruptures. Les produits DURAN™ SUPER DUTY ont été spécialement développés pour mieux faire face à la vie en laboratoire. Les produits DURAN™ SUPER DUTY se caractérisent par une résistance mécanique plus élevée obtenue en renforçant le rebord. En raison de cette modification, la résistance à l’impact est améliorée et le risque de casse accidentelle est considérablement réduit. Les produits DURAN™ SUPER DUTY augmentent la sécurité en laboratoire et contribuent à minimiser les risques de blessures. L’espérance de vie plus longue des produits SUPER DUTY signifie qu’ils sont plus économiques à utiliser à long terme.
  • Résistance à l’impact supérieure, résistance mécanique et stabilité obtenues grâce au rebord renforcé
  • Grâce à la réduction du risque de casse accidentelle, le risque de blessures est minimisé et la sécurité de l’utilisateur est accrue
  • Économique grâce à une durée de vie plus longue et à une protection anticorrosion exceptionnelle
  • Bec verseur pour un versement propre
  • Échelle blanche facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diamètre (métrique) externe 60 mm
Capacité (métrique) 150 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Pour les applications exigeantes ; chauffage ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides ; note d’application : Pour éviter les ruptures dues à la contrainte thermique, un chauffage uniforme et lent des produits SUPER DUTY est recommandé
Nb par paquet 10/boîte
Autoclavable Autoclavable
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado