Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons à trois cols à fond rond
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacons de distillation conformes à la norme DIN 12394 avec deux cols inclinés à 20°
- Flacons de réaction conformes à la norme DIN 12392 avec deux cols parallèles à 90°
- Avec étiquettes de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12394 |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
| Type de goulot | À trois cols |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Joint conique standard | NS 29/32 |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 64 mm |