Learn More
DWK Life Sciences™ Douille de clé dynamométrique DURAN™
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Description
Le couple est la force de rotation appliquée lors de l’application ou du retrait du bouchon d’un flacon. Il est important d’appliquer le bon couple sur un bouchon de flacon pour garantir l’intégrité de l’étanchéité. Avec un serrage excessif, certaines parties du bouchon peuvent se retrouver sous plus de pression que d’autres, ce qui pourrait entraîner un joint incorrect. Avec un couple trop faible, le récipient pourrait présenter des fuites ou le bouchon pourrait facilement se dévisser. Un couple correct assure l’intégrité de l’étanchéité dans les conditions de température, d’humidité et de chargement spécifiées.
- Permet une fermeture précise des bouchons DURAN™ GL 25, 32 et 45 aux couples recommandés
- La taille et le type de filetage du bouchon sont gravés dans la surface supérieure
- Pour une utilisation en salle blanche
- Code de lot gravé pour la certification
- Le trou de douille est adapté à la taille d’entraînement de la clé 1/4 pouces
- Usinée à partir d’un alliage d’aluminium haute résistance EN AW-7075
- Composants fabriqués en Allemagne
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon en PBT GL 25 |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Argent |
| Diamètre (métrique) intérieur | 28,9 mm |
| Diamètre (métrique) extérieur | 40 mm |
| À utiliser avec (application) | Fermeture des bouchons filetés GL des flacons en verre DURAN™ au couple correct ; ouverture ou fermeture plus facile des flacons en verre de laboratoire au moyen d’une clé |
| Hauteur (métrique) | 8 mm, 15 mm ; hors tout : 23 mm |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Filetage (métrique) | GL 25 |
| Poids (métrique) | 0,031 kg |